AuftragsverfolgungKontakt
Benzol
Glasflasche, 2,5 L
Artikelnr. ROTH7173.2
Entzündlich
Gesundheit
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Benzol
Artikelnr. ROTH7173.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  71-43-2
Benzol
Benzol
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  71-43-2
Preis
155,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Cyclohexatriene
  • CAS Nummer:71-43-2
  • Formel:C₆H₆
  • MDL-Nummer:MFCD00003009
  • Molekulargewicht:78.11 g/mol
  • Merck-Index:13,01066
  • Siedepunkt:80,1 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:5,5 °C
  • Dichte:0,878 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–11 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-753-7
  • UN:1114
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119447106-44
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L