AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Ribose
Glass bottle for solids, 10 g
  ROTH7168.1
Marketsource
 :   Roth Carl
D(-)-Ribose
  ROTH7168.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  50-69-1
D(-)-Ribose
Glass bottle for solids, 10 g
 :  50-69-1
25,50 €
1 * 10 g
  •  :50-69-1
  •  :C₅H₁₀O₅
  •  :MFCD00135453
  •  :150.13 g/mol
  •  :12,08371
  •  :331 °C (1013 hPa)
  •  :90…95 °C
  •  :0,8 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-059-4
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g