AuftragsverfolgungKontakt
AMPSO
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Artikelnr. ROTH7159.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
AMPSO
Artikelnr. ROTH7159.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  68399-79-1
AMPSO
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  68399-79-1
Preis
197,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulphonic acid
  • CAS Nummer:68399-79-1
  • Formel:C₇H₁₇NO₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00041777
  • Molekulargewicht:227.28 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:269-991-7
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g