Dextrin, gelb
5 kg
Artikelnr. ROTH6777.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Dextrin
- CAS Nummer:9004-53-9
- Formel:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL-Nummer:MFCD00081554
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-675-4
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:5 kg