2-Propanol
Glasflasche, 2,5 L
Artikelnr. ROTH6752.4
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
- CAS Nummer:67-63-0
- Formel:(CH₃)₂CHOH
- MDL-Nummer:MFCD00011674
- Molekulargewicht:60.1 g/mol
- Merck-Index:13,05228
- Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–89 °C
- Dichte:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:12 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-661-7
- UN:1219
- ADR:3,II
- REACH:01-2119457558-25
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L
- Cat. No.:ROTH6752.4
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.