AuftragsverfolgungKontakt
2-Propanol | Avantor
2-Propanol
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. ROTH6752.3
Entzündlich
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
2-Propanol
Artikelnr. ROTH6752.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  67-63-0
2-Propanol
2-Propanol
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  67-63-0
Preis
39,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
  • CAS Nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL-Nummer:MFCD00011674
  • Molekulargewicht:60.1 g/mol
  • Merck-Index:13,05228
  • Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–89 °C
  • Dichte:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:12 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-661-7
  • UN:1219
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119457558-25
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Cat. No.:
    ROTH6752.3
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Spezifikationen