Cyclohexan
25 L
Artikelnr. ROTH6570.4
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:13,02752
- Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:7 °C
- Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:–18 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:25 L