AuftragsverfolgungKontakt
Kaffeesäure | Avantor
Kaffeesäure
Glass bottle for solids, 50 g
Artikelnr. ROTH5869.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Kaffeesäure
Artikelnr. ROTH5869.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  331-39-5
Kaffeesäure
Glass bottle for solids, 50 g
CAS Nummer:  331-39-5
Preis
182,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
  • CAS Nummer:331-39-5
  • Formel:C₉H₈O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00004392
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Merck-Index:12,01673
  • Siedepunkt:366 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:234…237 °C
  • EINECS:206-361-2
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g
Spezifikationen