AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Galactose | Avantor
D(+)-Galactose
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. ROTH4987.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
D(+)-Galactose
Artikelnr. ROTH4987.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  59-23-4
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  59-23-4
Preis
34,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:59-23-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00151230
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Merck-Index:13,04356
  • Siedepunkt:527 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:163…169 °C
  • Dichte:1,5 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-416-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen