AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumacetat
Kaliumacetat
25 kg
Artikelnr. ROTH4986.5
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Kaliumacetat
Artikelnr. ROTH4986.5
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  127-08-2
Kaliumacetat
Kaliumacetat
25 kg
CAS Nummer:  127-08-2
Preis
799,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetic acid potassium salt
  • CAS Nummer:127-08-2
  • Formel:CH₃COOK
  • MDL-Nummer:MFCD00012458
  • Molekulargewicht:98.14 g/mol
  • Merck-Index:13,07687
  • Schmelzpunkt:304 °C
  • Dichte:1,57 g/cm³ (25 °C)
  • Blitzpunkt:>250 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-822-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    25 kg