AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Fructose
D(-)-Fructose
25 kg
Artikelnr. ROTH4981.3
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
D(-)-Fructose
Artikelnr. ROTH4981.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  57-48-7
D(-)-Fructose
D(-)-Fructose
25 kg
CAS Nummer:  57-48-7
Preis
296,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  • CAS Nummer:57-48-7
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00148910
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Merck-Index:13,04295
  • Siedepunkt:552 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:100…110 °C
  • Dichte:1,59 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-333-3
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    25 kg