Digitonin
Glass bottle for solids, 1 g
Artikelnr. ROTH4946.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Digitonin
- CAS Nummer:11024-24-1
- Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
- MDL-Nummer:MFCD00077729
- Molekulargewicht:1229.312 g/mol
- EINECS:234-255-6
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.