n-Hexan
Glasflasche, 2,5 L
ROTH4723.2
Marketsource
: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- :110-54-3
- :H₃C(CH₂)₄CH₃
- :MFCD00009520
- :86.18 g/mol
- :13,04712
- :69 °C (1013 hPa)
- :–94,3 °C
- :0,659 g/cm³ (20 °C)
- :–22 °C
- :Raumtemperatur
- :203-777-6
- :1208
- :3,II
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.