AuftragsverfolgungKontakt
Taurin | Avantor
Taurin
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Artikelnr. ROTH4721.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Taurin
Artikelnr. ROTH4721.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  107-35-7
Taurin
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  107-35-7
Preis
71,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Aminoethanesulphonic acid
  • CAS Nummer:107-35-7
  • Formel:C₂H₇NO₃S
  • MDL-Nummer:MFCD00008197
  • Molekulargewicht:125.15 g/mol
  • Merck-Index:13,09163
  • Schmelzpunkt:300 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-483-8
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Spezifikationen