n-Hexan
25 L
Artikelnr. ROTH3907.4
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Merck-Index:13,04712
- Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–94,3 °C
- Dichte:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:–22 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:25 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.