AuftragsverfolgungKontakt
Imidazol | Avantor
Imidazol
Glass bottle for solids, 50 g
Artikelnr. ROTH3899.1
Ätzend
Gesundheit
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Imidazol
Artikelnr. ROTH3899.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  288-32-4
Imidazol
Imidazol
Glass bottle for solids, 50 g
CAS Nummer:  288-32-4
Preis
21,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS Nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005183
  • Molekulargewicht:68.08 g/mol
  • Merck-Index:13,04935
  • Siedepunkt:255 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:89…90 °C
  • Dichte:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:135 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-019-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.