Essigsäure
10 L
Artikelnr. ROTH3738.3
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- CAS Nummer:64-19-7
- Formel:H₃CCOOH
- MDL-Nummer:MFCD00036152
- Molekulargewicht:60.05 g/mol
- Siedepunkt:118 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:17 °C
- Dichte:1,05 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:38,5 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-580-7
- UN:2789
- ADR:8,II
- REACH:01-2119475328-30
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:10 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.