Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure | Avantor

Essigsäure

Glasflasche, 1 L
Artikelnr. ROTH3738.1
Entzündlich
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Essigsäure
Artikelnr. ROTH3738.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  64-19-7
Essigsäure
Essigsäure

Glasflasche, 1 L

CAS Nummer:  64-19-7
Preis
35,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS Nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00036152
  • Molekulargewicht:60.05 g/mol
  • Siedepunkt:118 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:17 °C
  • Dichte:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:38,5 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119475328-30
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L

Spezifikationen