AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure
Glass bottle for solids, 250 g
  ROTH3525.2
Marketsource
 :   Roth Carl
L(+)-Ascorbinsäure
  ROTH3525.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  50-81-7
L(+)-Ascorbinsäure
L(+)-Ascorbinsäure
Glass bottle for solids, 250 g
 :  50-81-7
22,80 €
1 * 250 g
 :  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  •  :50-81-7
  •  :C₆H₈O₆
  •  :MFCD00064328
  •  :176.13 g/mol
  •  :13,00837
  •  :553 °C (1013 hPa)
  •  :190…192 °C
  •  :1,694 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-066-2
  •  :exempt
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g