n-Decan
Glasflasche, 500 mL
ROTH3475.2
Marketsource
- :124-18-5
- :H₃C(CH₂)₈CH₃
- :MFCD00008954
- :142.28 g/mol
- :174,1 °C (1013 hPa)
- :–30 °C
- :0,73 g/cm³ (20 °C)
- :46 °C
- :Raumtemperatur
- :204-686-4
- :2247
- :3,III
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL