AuftragsverfolgungKontakt
n-Decan | Avantor
n-Decan
Glasflasche, 100 mL
Artikelnr. ROTH3475.1
Entzündlich
Gesundheit
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
n-Decan
Artikelnr. ROTH3475.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  124-18-5
n-Decan
n-Decan
Glasflasche, 100 mL
CAS Nummer:  124-18-5
Preis
34,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:124-18-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₈CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008954
  • Molekulargewicht:142.28 g/mol
  • Siedepunkt:174,1 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–30 °C
  • Dichte:0,73 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:46 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-686-4
  • UN:2247
  • ADR:3,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
Spezifikationen