Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Adenin

Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. ROTH3025.2
Giftig
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Adenin
Artikelnr. ROTH3025.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  73-24-5
Adenin

Glass bottle for solids, 25 g

CAS Nummer:  73-24-5
Preis
58,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
  • CAS Nummer:73-24-5
  • Formel:C₅H₅N₅
  • MDL-Nummer:MFCD00041790
  • Molekulargewicht:135.13 g/mol
  • Merck-Index:13,00152
  • Dichte:0,99741 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-796-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g

Spezifikationen