AuftragsverfolgungKontakt
Adenin
Glass bottle for solids, 5 g
  ROTH3025.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Adenin
  ROTH3025.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  73-24-5
Adenin
Glass bottle for solids, 5 g
 :  73-24-5
22,40 €
1 * 5 g
 :  Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
  •  :73-24-5
  •  :C₅H₅N₅
  •  :MFCD00041790
  •  :135.13 g/mol
  •  :13,00152
  •  :0,99741 g/cm³ (25 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-796-1
  •  :2811
  •  :6.1,III
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g