AuftragsverfolgungKontakt
Agarose
Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. ROTH2269.3
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Agarose
Artikelnr. ROTH2269.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  9012-36-6
Preis
1 110,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9012-36-6
  • MDL-Nummer:MFCD00081294
  • Schmelzpunkt:60…90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-731-8
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
Spezifikationen