AuftragsverfolgungKontakt
Agar | Avantor
Agar
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. ROTH2266.3
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Agar
Artikelnr. ROTH2266.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  9002-18-0
Agar
Agar
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  9002-18-0
Preis
242,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Agar Agar
  • CAS Nummer:9002-18-0
  • MDL-Nummer:MFCD00081288
  • Merck-Index:13,00184
  • Schmelzpunkt:90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-658-1
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.