Trypsin
Glass bottle for solids, 100 mg
Artikelnr. ROTH2193.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 mg
- Cat. No.:ROTH2193.1
- CAS Nr.:9002-07-7
- Purity:2X crystallized
- Enzymname:Trypsin
- MDL No.:MFCD00082094
- Lagerbedingungen:Refrigerator



