Quick-dry foam squeegee
Quick-dry foam squeegee, 24”, 609,6 mm
Artikelnr. 129-0098
Anbieter: PERFEX
Springe zu:
Product Details & Documents
These twin-blade neoprene rubber squeegees are specifically designed for use on uneven and irregular surfaces. Features a durable polymer channel and flexible blades that quickly wipe surfaces dry. Lightweight, non-marring, and easy to clean with warm water.
- Light weight and non-marring
- Easy to clean with warm water
- Easy blade change system
Resistant to water, oil, grease, detergents, sanitisers, and solvents.
Note: Not recommended for abrasive surfaces.
Bestellinformation: Polymer adjustable or fixed handle must be ordered separately.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Quick-dry foam squeegee, 24”
- Länge:609,6 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.