Jars, with screw cap
1000 ml, 110 mm, 124 mm
Artikelnr. SPVAPNPXX1000
Anbieter: GRAVIS
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, white.
Spezifikationen
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:124 mm
- Seq:03
- Ø Hals:110 mm