Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
10 ml, 0,05 ml, 0,030 ± ml
Artikelnr. BURK9695-1010
Anbieter: BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Artikelnr. BURK9695-1010
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class B.
- Adjusted for Ex
- Blue ring graduations, Schellbach stripe
- Precise dosing using the press button, exact fine titration with the micro-screw and precise discharge jet
Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Zertifizierung: Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Dokumente
BURK9695-1025_TDS_EN BURK9695-1050_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:10 ml
- Teilung:0,05 ml
- Toleranz:0,030 ± ml
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungKapazitätVerfügbarkeitPreis
- BURK9695-0528Kappe ohne Steigrohr für 1000-ml-Flasche__Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1,60 €