AuftragsverfolgungKontakt
ATC probes, Eutech | Avantor
ATC probes, Eutech
ATC probe, 1 m cable, CyberScan pH 300 / 310
Artikelnr. EUTEECPHWPTEM01W
Anbieter:   EUTECH
ATC probes, Eutech
Artikelnr. EUTEECPHWPTEM01W
Anbieter:  EUTECH
ATC probes, Eutech
ATC probes, Eutech
ATC probe, 1 m cable, CyberScan pH 300 / 310
Preis
113,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
ATC electrodes for use with Eutech pH 5+, pH 6+ and ION 6+ meters or for use with CyberScan pH 300 and 310 meters.
Spezifikationen
  • Für:
    CyberScan pH 300 / 310
  • Bezeichnung:
    ATC probe, 1 m cable