Probenröhrchen, mit Rand
10 ml, 99,3 mm, 16 mm, , PS, Zylindrisch
Artikelnr. KART88322
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PS oder PP.
- Einwegröhrchen mit rundem oder konischem Boden
- Mit Rand
- Für den Laborgebrauch
- Zentrifugentauglich
Zertifizierung: IVD-zertifiziert.
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
KART88325_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:16 mm
- Typ:Zylindrisch
- Kapazität:10 ml
- Länge:99,3 mm
- Material:PS
- Seq:03