Counting Chambers, Thoma
Zählkammer, doppelt, mit Klemme, Thoma, 0,10 mm
Artikelnr. 631-0927
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
Four hundred squares of 0,05×0,05 mm (0,0025 m²)
- Area of central square: 1 mm²
- Depth of chamber: 0,02 and 0,01 mm (other depths on request)
Bestellinformation: Other depths are available on request.
Spezifikationen
- Kammertiefe:0,10 mm
- Bezeichnung:Zählkammer, doppelt, mit Klemme, Thoma
- Seq:05