AuftragsverfolgungKontakt
Molecular models: RNA, Molymod®
Molecular models: RNA, Molymod®
Molecular model of mRNA
Artikelnr. SPIRMRNA-24-PD
Marketsource
Anbieter:   SPIRING ENTERPRISES
Molecular models: RNA, Molymod®
Artikelnr. SPIRMRNA-24-PD
Marketsource
Molecular models: RNA, Molymod®
Molecular models: RNA, Molymod®
Molecular model of mRNA
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Pack.
Product Details & Documents
The Molymod system is the original dual-scale system of high quality molecular models.
 : Protein synthesis kit with: 24 bases, 12 ribose/phophate, 4 TRNA, 4 amino acid parts.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Molecular model of mRNA
  • Seq:
    002