Fläschchen mit Einsatz, WHEATON®
Fläschchen mit Einsatz, 0,75 ml, 12×32 mm, Nein, Schnapp/Bördel
Catalog # WHEA225235
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Fläschchen aus PP verwenden entweder Aluminium-Bördelverschlüsse oder Kunststoff-Schnappverschlüsse, wodurch Bördel- und Öffnungswerkzeuge überflüssig werden und ein größerer Zielbereich entsteht.
- Erhältlich mit Schnapp-/Bördel- oder Schraubverschluss
- Der einzigartige kegelförmige Boden sorgt für maximale Probenentnahme
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: Als 100 Fläschchen pro Regal oder 1000 Beutel pro Packung.
Caution:
Specifications
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:0,75 ml
- Bezeichnung:Fläschchen mit Einsatz
- Verschlusstyp:Schnapp/Bördel