AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter, einteilig
122 mm, 1000 ml, 90-130 microns
Artikelnr. BELAF146110000
Büchner-Trichter, einteilig
Artikelnr. BELAF146110000
Büchner-Trichter, einteilig
Büchner-Trichter, einteilig
122 mm, 1000 ml, 90-130 microns
Preis
90,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, with Fritware® porous plates.
  • Can be used with or without filter paper
  • For use below 52 °C
  • To be used with Vac-Ring™ filter seal for quick filter set up
These fast flowing funnels with sealed-in PE filter plate of coarse porosity (90 to 130 µm) offer good retention and fast flow under vacuum.
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    122 mm
  • Porosität:
    90-130 microns
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BELAH389590000
    Filterdichtung, Vac-Ring™, schwarz, für Trichterstielen mit bis zu 22 mm Ø, Stärke 9,5 mm und Außen-Ø 76 mm
    Neopren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 141,00 €