AuftragsverfolgungKontakt
Calciumhypochlorit
Calciumhypochlorit
Glass bottle for solids, 2,5 kg
Artikelnr. ROTH5164.2
Oxidierend
Ätzend
Reizend
Umwelt
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Calciumhypochlorit
Artikelnr. ROTH5164.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7778-54-3
Calciumhypochlorit
Glass bottle for solids, 2,5 kg
CAS Nummer:  7778-54-3
Preis
93,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7778-54-3
  • Formel:CaCl₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00010900
  • Molekulargewicht:142.98 g/mol
  • Merck-Index:13,02111
  • Schmelzpunkt:∼100 °C
  • Dichte:2,35 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-908-7
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    2,5 kg