AuftragsverfolgungKontakt
Cycloheximid
Cycloheximid
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. ROTH8682.3
Giftig
Gesundheit
Umwelt
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Cycloheximid
Artikelnr. ROTH8682.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  66-81-9
Cycloheximid
Cycloheximid
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  66-81-9
Preis
197,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • CAS Nummer:66-81-9
  • Formel:C₁₅H₂₃NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00082346
  • Molekulargewicht:281.35 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g