AuftragsverfolgungKontakt
Quarz
Glasflasche für Feststoffe, 2,5 kg
Artikelnr. ROTH7898.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Quarz
Artikelnr. ROTH7898.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  14808-60-7
Quarz
Quarz
Glasflasche für Feststoffe, 2,5 kg
CAS Nummer:  14808-60-7
Preis
25,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
  • CAS Nummer:14808-60-7
  • Formel:SiO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00217788
  • Molekulargewicht:60.08 g/mol
  • Siedepunkt:2230 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:1427 °C
  • Dichte:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:238-878-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    2,5 kg
Spezifikationen