AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumiodid
Kaliumiodid
250
Artikelnr. LOVI501211
Anbieter:   Lovibond
Kaliumiodid
Artikelnr. LOVI501211
Anbieter:  Lovibond
CAS Nummer:  7681-11-0
Kaliumiodid
250
CAS Nummer:  7681-11-0
Preis
27,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Synonyme:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS Nummer:7681-11-0
  • Formel:Kl
  • MDL-Nummer:MFCD00011405
  • Molekulargewicht:166 g/mol
  • Merck-Index:13,07727
  • Siedepunkt:1330 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:686 °C
  • Dichte:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-659-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250
Spezifikationen