AuftragsverfolgungKontakt
MINICYL regulators | Avantor
MINICYL regulators
MINICYL regulator, 3,2 mm brass fittings, max pressure: 300 psi
Artikelnr. REST20610
Anbieter:   Restek
MINICYL regulators
Artikelnr. REST20610
Anbieter:  Restek
MINICYL regulators
MINICYL regulators
MINICYL regulator, 3,2 mm brass fittings, max pressure: 300 psi
Preis
277,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This compact general purpose regulator is constructed of lightweight aluminum with an elastomer diaphragm. It has many laboratory applications including air-drying glassware, sparging or evaporating solutions and controlling pneumatic valves.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    MINICYL regulator, 3,2 mm brass fittings, max pressure: 300 psi
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.