AuftragsverfolgungKontakt
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2 | Avantor
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
2 kg, 3,0 ± mg, Cylindrical test weight
Artikelnr. SARBYCW6228-00
Anbieter:   Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Artikelnr. SARBYCW6228-00
Anbieter:  Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
2 kg, 3,0 ± mg, Cylindrical test weight
Preis
724,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Spezifikationen
  • Gewicht:
    2 kg
  • Seq:
    12
  • Toleranz:
    3,0 ± mg
  • Typ:
    Cylindrical test weight