AuftragsverfolgungKontakt
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2 | Avantor
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
50 g, 0,10 ± mg, Cylindrical test weight
Artikelnr. SARBYCW4528-00
Anbieter:   Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Artikelnr. SARBYCW4528-00
Anbieter:  Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
50 g, 0,10 ± mg, Cylindrical test weight
Preis
135,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Spezifikationen
  • Gewicht:
    50 g
  • Seq:
    06
  • Toleranz:
    0,10 ± mg
  • Typ:
    Cylindrical test weight