AuftragsverfolgungKontakt
Lactodensimeters | Avantor
Lactodensimeters
1,020 – 1,040 g/ml, 0,0005 g/ml, 10…40 °C, 300 mm
Artikelnr. 614-0250
Anbieter:   GERBER FUNKE
Lactodensimeters
Artikelnr. 614-0250
Anbieter:  GERBER FUNKE
Lactodensimeters
1,020 – 1,040 g/ml, 0,0005 g/ml, 10…40 °C, 300 mm
Preis
33,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieses Lactodensimeter nach Gerber ist mit einem Thermometer ausgelegt.
  • Thermometer im Schaft oder Körper enthalten
  • Standardmodell mit negativem Maßstab
  • Kalibrierte Temperatur von 20 ° C
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    10…40 °C
  • Länge:
    300 mm
  • Teilung:
    0,0005 g/ml
  • Messbereich:
    1,020 – 1,040 g/ml
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GERB6820
    Ersatz-Hängezylinder (210 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 14,70 €