AuftragsverfolgungKontakt
Glass wool | Avantor
Glass wool
Base-deactivated glass wool, ideal for amines and other basic compounds
Artikelnr. REST20999
Anbieter:   Restek
Glass wool
Artikelnr. REST20999
Anbieter:  Restek
Glass wool
Glass wool
Base-deactivated glass wool, ideal for amines and other basic compounds
Preis
79,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Base-deactivated glass wool, ideal for amines and other basic compounds
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.