Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Septum nuts | Avantor
Septum nuts
Septum nut, manual injection (for 26-gauge needles)
Artikelnr. REST21309
Anbieter:   Restek
Septum nuts
Artikelnr. REST21309
Anbieter:  Restek
Septum nuts
Septum nuts
Septum nut, manual injection (for 26-gauge needles)
Preis
74,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These septum nuts are made of high-quality stainless steel and for use with Agilent 5890/6850/6890/7890 split or splitless injectors.
  • Needle guide allows easy penetration and prevents septum coring
  • Manual injection septum nut allows use of 26-gauge needles for on-column injections
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Septum nut, manual injection (for 26-gauge needles)
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.