Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
O-rings, graphite | Avantor

O-rings, graphite

O-rings for split liners, I.Ø: 6,35 mm
Artikelnr. REST20297
Anbieter:   Restek
O-rings, graphite
Artikelnr. REST20297
Anbieter:  Restek
O-rings, graphite
O-rings, graphite

O-rings for split liners, I.Ø: 6,35 mm

Preis
325,31 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents

These O-rings are made of graphite. Ideal for Bruker/Varian 1177 injectors.

  • Maximum operating temperature 450 °C
  • Can used with split or splitless liners
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    O-rings for split liners, I.Ø: 6,35 mm
  • Seq:
    02