AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity electrodes
Leitfähigkeitselektrode, zwei Graphitbleche, mit integriertem ATC (Pt1000), Standard, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...80 °C, Epoxid, 12×110 mm, BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC, Allzweck
Artikelnr. CONSSK10T
Anbieter:   CONSORT
Conductivity electrodes
Artikelnr. CONSSK10T
Anbieter:  CONSORT
Conductivity electrodes
Conductivity electrodes
Leitfähigkeitselektrode, zwei Graphitbleche, mit integriertem ATC (Pt1000), Standard, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...80 °C, Epoxid, 12×110 mm, BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC, Allzweck
Preis
138,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
  • Available with or without integrated temperature sensor
  • Shaft is made from glass or epoxy
Spezifikationen
  • Anschluss:
    BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • Für:
    Allzweck
  • Typ:
    Standard, with temp. sensor
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitselektrode, zwei Graphitbleche, mit integriertem ATC (Pt1000)
  • Material:
    Epoxid
  • Seq:
    02
  • Temperatur:
    0...80 °C
  • Zellkonstante:
    1 cm⁻¹