AuftragsverfolgungKontakt
Saccharimeter
0 - 24 %, 0,1, 4…26 °C
  641-0001
 :   GERING
Saccharimeter
  641-0001
 :  GERING
Saccharimeter
Saccharimeter
0 - 24 %, 0,1, 4…26 °C
287,00 €
1 * 1 ST
These saccharometers with temperature correction scale are suitable for the official testing in breweries especially on wort.
  • Temperaturbereich:
    4…26 °C
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    0 - 24 %