Labeling tapes, TX
Label printer tape, Polyester, Thermal transfer, Schwarz/weiß, PT-7000/8000, 9 mm×15 m
Artikelnr. BROTTX-221
Anbieter: BROTHER
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Druckermodell:PT-7000/8000
- Printing method:Thermal transfer
- Farbe:Schwarz/weiß
- Bezeichnung:Label printer tape
- Abmessungen:9 mm×15 m
- Material:Polyester
- Seq:02