Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Labeling tapes, TX | Avantor

Labeling tapes, TX

Label printer tape, Polyester, Thermal transfer, Schwarz/grün, PT-7000/8000, 12 mm×15 m
Artikelnr. BROTTX-731
Anbieter:   BROTHER
Labeling tapes, TX
Artikelnr. BROTTX-731
Anbieter:  BROTHER
Labeling tapes, TX
Labeling tapes, TX

Label printer tape, Polyester, Thermal transfer, Schwarz/grün, PT-7000/8000, 12 mm×15 m

Preis
102,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Rolle
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Druckermodell:
    PT-7000/8000
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Farbe:
    Schwarz/grün
  • Bezeichnung:
    Label printer tape
  • Abmessungen:
    12 mm×15 m
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    10
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.